2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Thiophene-2-sulphonyl chloride
420890050
420890250
ACRO420890050EA
2270
CZK
ACRO420890050
ACRO420890250
2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₄H₃ClO₂S₂ Bod varu: 80 °C (1 mmHg) Bod tání: 27…29 °C Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005426 CAS číslo: 16629-19-9 EINECS: 240-677-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex Cl) |
GC | ≥97.0 % |