3-Methoxythiophene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 17573-92-1
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Recognizable
Boiling Point: 60-61°/12mm
Beilstein Reference: 106404
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00043894
Vzorec:
C₅H₆OS Bod varu: 60…61 °C (12 mmHg) Bod tání: –7 °C Hustota: 1,147 Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043894 CAS číslo: 17573-92-1 UN: 3271 ADR: 3,III |