Tisk…
3-Methoxythiophene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 1060 CZK
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophene 98%
3-Methoxythiophene
Vzorec: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Bod varu: 80…82 °C (65 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,143 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043894
CAS číslo: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %