2,5-Diiodothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
331570-1G
331570-5G
SIAL331570-1GEA
1570
CZK
SIAL331570-1G
SIAL331570-5G
2,5-Diiodothiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Diiodothiophene
Vzorec:
C₄H₂I₂S MW: 335,93 g/mol Bod varu: 67…70 °C (0,05 mmHg) Bod tání: 45 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014525 CAS číslo: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |