Tisk…
2,5-Dichlorothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D75807-100G D75807-25G
SIALD75807-100GEA 2760 CZK
SIALD75807-100G SIALD75807-25G
2,5-Dichlorothiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorothiophene
Vzorec: C₄H₂Cl₂S
Bod varu: 162 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,4473 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005423
CAS číslo: 3172-52-9
EINECS: 221-638-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II