2-Bromo-5-nitrothiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A15866.06
A15866.14
A15866.06EA
4260
CZK
A15866.06
A15866.14
2-Bromo-5-nitrothiophene ≥97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 13195-50-1
Molecular Formula: C4H2BrNO2S
Formula Weight: 208.04
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 235-237°
MDL No.: MFCD00022493
Vzorec:
C₄H₂BrNO₂S MW: 208,04 g/mol Bod varu: 235…237 °C Bod tání: 42…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022493 CAS číslo: 13195-50-1 EINECS: 236-155-8 |