Tisk…
3-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Thienyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
106224-100G 106224-25G 106224-5G
SIAL106224-100GEA 4440 CZK
SIAL106224-100G SIAL106224-25G SIAL106224-5G
3-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
3-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Bod varu: 158 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005464
CAS číslo: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II