3,4-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
247154-25G
247154-5G
SIAL247154-25GEA
10880
CZK
SIAL247154-25G
SIAL247154-5G
3,4-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
3,4-Dibromothiophene
Vzorec:
C₄H₂Br₂S MW: 241,93 g/mol Bod varu: 221 °C (1013 hPa) Bod tání: 4,5 °C Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005465 CAS číslo: 3141-26-2 EINECS: 221-546-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)