Tisk…
2-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Thienyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
124168-10G 124168-250G 124168-50G
SIAL124168-10GEA 833 CZK
SIAL124168-10G SIAL124168-250G SIAL124168-50G
2-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Bod varu: ∼149 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005417
CAS číslo: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II