Tisk…
2,5-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
108472-100G 108472-25G
SIAL108472-100GEA 6390 CZK
SIAL108472-100G SIAL108472-25G
2,5-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Bod varu: 211 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
MDL Number: MFCD00005420
CAS číslo: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II