Tisk…
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methenamin
MQ200
H11300-1KG H11300-25G H11300-4KG H11300-500G
SIALH11300-1KGEA 1680 CZK
SIALH11300-1KG SIALH11300-25G SIALH11300-4KG SIALH11300-500G
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Hexamethylenetetramin
Vzorec: C₆H₁₂N₄
MW: 140.19
Bod tání: 280
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006895
CAS číslo: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM