Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Methenamin
MQ200
398160-1KG
398160-250G
398160-5G
SIAL398160-1KGEA
3430
CZK
SIAL398160-1KG
SIAL398160-250G
SIAL398160-5G
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Hexamethylenetetramin
Vzorec:
C₆H₁₂N₄ MW: 140.19 Bod tání: 280 Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 250 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006895 CAS číslo: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05994 |