Tisk…
Hexamethylenetetramin 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Methenamin
24560.291EA 3600 CZK
24560.291 24560.260
Hexamethylenetetramin 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Hexamethylenetetramin
Vzorec: C₆H₁₂N₄
MW: 140.19
Bod tání: 280
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006895
CAS číslo: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm