Tisk…
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
33233-100G-R 33233-1KG-R 33233-500G-R
SIAL33233-100G-REA 1170 CZK
SIAL33233-100G-R SIAL33233-1KG-R SIAL33233-500G-R
Hexamethylenetetramin, Sigma-Aldrich®
Hexamethylenetetramin
Vzorec: C₆H₁₂N₄
Bod tání: 280 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006895
CAS číslo: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM