Tisk…
Hexamethylenetetramin 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36462.22 36462.36 36462.A3
36462.22EA 1240 CZK
36462.22 36462.36 36462.A3
Hexamethylenetetramin 99+% ACS
Hexamethylenetetramin
Purity: 99+% CAS No.: 100-97-0 Molecular Formula: C6H12N4 Formula Weight: 140.19 Flash Point: 250°(482°F) Physical Form: Solid Density: 1.33 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 280° subl. Beilstein Reference: 2018 Merck Reference: 14,5966 UN No.: 1328 MDL No.: MFCD00006895
Vzorec: C₆H₁₂N₄
Bod tání: 280 °C (subl.)
Hustota: 1,33
Bod vzplanutí: 250 °C (482 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006895
CAS číslo: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,5966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM