Tisk…
Hexamethylenetetramin 98.5% contains an anticaking agent
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methenamin
232890010 232890025
ACRO232890010EA 1530 CZK
ACRO232890010 ACRO232890025
Hexamethylenetetramin 98.5% contains an anticaking agent
Hexamethylenetetramin
Vzorec: C₆H₁₂N₄
MW: 140,19 g/mol
Bod tání: 260 °C (subl.)
Hustota: 1,33 g/cm³
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006895
CAS číslo: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Ash 0.5 % to 3.0 % (anticaking agent)
Titration excess HCl ≥98.0 %