Tisk…
Octamethyltrisiloxane ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
235709-100ML 235709-5ML
SIAL235709-100MLEA 6050 CZK
SIAL235709-100ML SIAL235709-5ML
Octamethyltrisiloxane ≥98%, Sigma-Aldrich®
Octamethyltrisiloxane
Vzorec: [(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂
Bod varu: 153 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008264
CAS číslo: 107-51-7
EINECS: 203-497-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fba031046b7091a87c7b3f3b170c026c07722977&vid=850e79089a70db712f48c959a31f0c51041e5bfe&prid=web&clid=SAPDAM