1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L16956.06
L16956.14
L16956.06EA
1580
CZK
L16956.06
L16956.14
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane 96%
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane
Purity: 96%
CAS No.: 16066-09-4
Molecular Formula: C8H26O3Si4
Formula Weight: 282.64
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 169°
MDL No.: MFCD00053664
Vzorec:
C₈H₂₆O₃Si₄ Bod varu: 169 °C Hustota: 0,863 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053664 CAS číslo: 16066-09-4 EINECS: 240-209-6 |