1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 1189-93-1
Molecular Formula: C6H20O2Si3
Formula Weight: 208.48
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3810
Melting Point: -67°
Boiling Point: 128°
Beilstein Reference: 1746341
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039788
Vzorec:
C₆H₂₀O₂Si₃ Bod varu: 128 °C Bod tání: –67 °C Hustota: 0,822 Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039788 CAS číslo: 1189-93-1 EINECS: 214-716-8 UN: 1993 ADR: 3,II |