Tisk…
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
235733-100G 235733-25G
SIAL235733-100GEA 3230 CZK
SIAL235733-100G SIAL235733-25G
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Vzorec: C₄H₁₄OSi₂
MW: 134.33
Bod varu: 71
Hustota: 0.7555 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008256
CAS číslo: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4