Tisk…
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23697.14 B23697.22 B23697.36
B23697.14EA 1460 CZK
B23697.14 B23697.22 B23697.36
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane ≥97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 3277-26-7 Molecular Formula: C4H14OSi2 Formula Weight: 134.33 Flash Point: -26°(-15°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Characteristic Melting Point: -78° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 1733364 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008256
Vzorec: C₄H₁₄OSi₂
MW: 134.33
Bod varu: 70…71 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0.760
Bod vzplanutí: –26 °C (–15 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008256
CAS číslo: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN: 1993
ADR: 3 II