Tisk…
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 1550 CZK
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Vzorec: C₄H₁₄OSi₂
MW: 134,33 g/mol
Bod varu: 70…71 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008256
CAS číslo: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %