Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
440191-100ML 440191-1L
SIAL440191-100MLEA 2700 CZK
SIAL440191-100ML SIAL440191-1L
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008259
CAS číslo: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM