1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04324.0050
8.04324.0250
8.04324.1000
8.04324.0050EA
789
CZK
8.04324.0050
8.04324.0250
8.04324.1000
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan for synthesis, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Bod varu: 126 °C (1013 hPa) Bod tání: –82 °C Hustota: 0,7742 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 6 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008259 CAS číslo: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3 (6.1, 8),II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 13,04708 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | -82 °C |
Molar Mass | 161.39 g/mol |
Boiling Point | 126 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Explosion Limit | 0.8 - 25.9 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 325 °C |
Viscosity Kinematic | 0.9 mm2/s (25 °C) |