Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120580100 120581000 120585000 120580025
ACRO120580100EA 824 CZK
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000 ACRO120580025
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Bod varu: 125 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008259
CAS číslo: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA