Tisk…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
338140100 338140500 338142500
ACRO338140100EA 1240 CZK
ACRO338140100 ACRO338140500 ACRO338142500
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33
Bod varu: 114…116 °C
Hustota: 0.891 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008261
CAS číslo: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %