Tisk…
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W318418-100G-K W318418-1KG-K W318418-25G-K
SIALW318418-100G-KEA 12180 CZK
SIALW318418-100G-K SIALW318418-1KG-K SIALW318418-25G-K
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003089
CAS číslo: 932-16-1
EINECS: 213-247-6