Tisk…
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
A15353.06 A15353.14 A15353.22
A15353.06EA 1020 CZK
A15353.06 A15353.14 A15353.22
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98%
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Purity: 98% CAS No.: 932-16-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Pleasant Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 111887 MDL No.: MFCD00003089
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 200…202 °C
Hustota: 1,04
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003089
CAS číslo: 932-16-1
EINECS: 213-247-6