1-Methylpyrrole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
B21451.AE
B21451.AP
B21451.AEEA
2420
CZK
B21451.AE
B21451.AP
1-Methylpyrrole ≥99%
1-Methylpyrrole
Purity: 99%
CAS No.: 96-54-8
Molecular Formula: C5H7N
Formula Weight: 81.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -57°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 104181
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005345
Vzorec:
C₅H₇N MW: 81,12 g/mol Bod varu: 112…113 °C Bod tání: –57 °C Hustota: 0,912 Bod vzplanutí: 15 °C (59 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005345 CAS číslo: 96-54-8 EINECS: 202-513-7 UN: 1993 ADR: 3,II |