Tisk…
1-Methylpyrrole 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
127601000 127605000
127601000.EA 2310 CZK
127601000. 127605000.
1-Methylpyrrole 99+%
1-Methylpyrrole
Vzorec: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005345
CAS číslo: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1992
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %