Tisk…
2-Acetyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W320218-100G-K W320218-1KG-K W320218-5KG-K
SIALW320218-100G-KEA 9590 CZK
SIALW320218-100G-K SIALW320218-1KG-K SIALW320218-5KG-K
2-Acetyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63…65 °C
MDL Number: MFCD00005220
CAS číslo: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2