Tisk…
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14593.06 A14593.14
A14593.06EA 1490 CZK
A14593.06 A14593.14
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Purity: 98% CAS No.: 1072-83-9 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Characteristic Melting Point: 88-92° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1882 MDL No.: MFCD00005220
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 220 °C
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005220
CAS číslo: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2