Tisk…
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
252490050 252490250
ACRO252490050EA 1460 CZK
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005220
CAS číslo: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %