Tisk…
Pyrol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
131709-100ML 131709-25ML 131709-500ML
SIAL131709-100MLEA 3200 CZK
SIAL131709-100ML SIAL131709-25ML SIAL131709-500ML
Pyrol, Sigma-Aldrich®
Pyrol
Vzorec: C₄H₅N
Bod varu: 130…131 °C (1013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
MDL Number: MFCD00005216
CAS číslo: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198