Tisk…
5-Methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
686948-1G 686948-250MG
SIAL686948-1GEA 13290 CZK
SIAL686948-1G SIAL686948-250MG
5-Methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Bod varu: 153 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047386
CAS číslo: 2036-41-1
EINECS: 218-006-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III