4-Methylpyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A13170.06
A13170.14
A13170.06EA
2260
CZK
A13170.06
A13170.14
4-Methylpyrimidine ≥98%
4-Methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 3438-46-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 105781
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006115
Vzorec:
C₅H₆N₂ MW: 94,12 g/mol Bod varu: 141…142 °C Bod tání: 32 °C Hustota: 1,030 Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006115 CAS číslo: 3438-46-8 EINECS: 222-344-2 UN: 1993 ADR: 3,III |