Tisk…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
144185-100G 144185-25G
SIAL144185-100GEA 4280 CZK
SIAL144185-100G SIAL144185-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod varu: 219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47 °C
MDL Number: MFCD00006064
CAS číslo: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II