Tisk…

2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

A10363.14 A10363.22
A10363.14EA 3400 CZK
A10363.14 A10363.22
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine

Purity: 98% CAS No.: 5424-21-5 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 114295 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006064

Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod varu: 219 °C
Bod tání: 44…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006064
CAS číslo: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 1759
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR