Tisk…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D66182-1G D66182-5G
SIALD66182-1GEA 2150 CZK
SIALD66182-1G SIALD66182-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00023197
CAS číslo: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II