Tisk…
Pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
131695-1G 131695-25G 131695-5G
SIAL131695-1GEA 1150 CZK
SIAL131695-1G SIAL131695-25G SIAL131695-5G
Pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Pyrimidine
Vzorec: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Bod varu: 123 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,529 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006059
CAS číslo: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08170