Pyrimidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15534.03
A15534.06
A15534.14
A15534.03EA
1130
CZK
A15534.03
A15534.06
A15534.14
Pyrimidine ≥99%
Pyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 289-95-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 103894
Merck Reference: 14,7987
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006059
Vzorec:
C₄H₄N₂ Bod varu: 123…124 °C Bod tání: 20…22 °C Hustota: 1,016 Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006059 CAS číslo: 289-95-2 EINECS: 206-026-0 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7987 |