Tisk…
2-Mercaptopyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiopyrimidine
A13382.09 A13382.22 A13382.30
A13382.09EA 1260 CZK
A13382.09 A13382.22 A13382.30
2-Mercaptopyrimidine ≥98%
2-Mercaptopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1450-85-7 Molecular Formula: C4H4N2S Formula Weight: 112.15 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 107105
Vzorec: C₄H₄N₂S
MW: 112,16 g/mol
Bod tání: ∼ 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006073
CAS číslo: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3