Tisk…
2-Mercaptopyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Thiopyrimidine
156740100 156740500
ACRO156740100EA 1370 CZK
ACRO156740100 ACRO156740500
2-Mercaptopyrimidine 98%
2-Mercaptopyrimidine
Vzorec: C₄H₄N₂S
MW: 112,16 g/mol
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006073
CAS číslo: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %