Tisk…
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrimidine-2,4,6-triyltriamine
139250250 139251000
ACRO139250250EA 1410 CZK
ACRO139250250 ACRO139251000
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
2,4,6-Triaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₇N₅
MW: 125,13 g/mol
Bod varu: 324 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246…252 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006100
CAS číslo: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 252 °C
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %