Tisk…
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
B21240.14 B21240.22 B21240.36
B21240.14EA 1060 CZK
B21240.14 B21240.22 B21240.36
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 56-06-4 Molecular Formula: C4H6N4O Formula Weight: 126.12 Melting Point: 285-286° dec. Merck Reference: 14,2981 MDL No.: MFCD00006098
Vzorec: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Bod varu: 373 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285…286 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006098
CAS číslo: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 14,2981