Tisk…

2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

112241000 112240250
ACRO112241000EA 2440 CZK
ACRO112241000 ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄O
Bod varu: 373 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006098
CAS číslo: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR