Tisk…
2,4-Diaminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine-2,4-diyltriamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
468231-1G 468231-5G
SIAL468231-1GEA 0 CZK
SIAL468231-1G SIAL468231-5G
2,4-Diaminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
MDL Number: MFCD00038023
CAS číslo: 156-81-0
EINECS: 205-862-3