Tisk…
4-Aminopyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27367.MD H27367.06 H27367.03
H27367.MDEA 2090 CZK
H27367.MD H27367.06 H27367.03
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 591-54-8 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 147-152° MDL No.: MFCD00006112
Vzorec: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006112
CAS číslo: 591-54-8