Tisk…
4-Aminopyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
345070010 345070050
ACRO345070010EA 4780 CZK
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃
Bod tání: 151…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006112
CAS číslo: 591-54-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %