Tisk…
2-Aminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A78608-100G A78608-500G
SIALA78608-100GEA 1340 CZK
SIALA78608-100G SIALA78608-500G
2-Aminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Bod varu: 275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006089
CAS číslo: 109-12-6
EINECS: 203-648-4